Aluminiumchloride, anhydrous 99.99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aluminum chloride
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 EUR
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Aluminiumchloride, anhydrous 99.99+%
Aluminiumchloride
Formule: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Kookpunt: 180
Smeltpunt: 190 °C
Dichtheid: 2.44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003422
CAS nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335