Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 250 EUR
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Aluminium fluoride
Formule: AlF₃
MW: 83.98 g/mol
Smeltpunt: 1291 °C (sublimatie)
Dichtheid: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003426
CAS nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351