Magnesium chloride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN1017-1KG
IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA
73
EUR
APOSIN1017-1KG
APOSIN1017-500G
Magnesium chloride, anhydrous 99%
Magnesium chloride
Formule:
MgCl₂ Smeltpunt: 714 °C Dichtheid: 2,32 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011106 CAS nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 |