Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 256 EUR
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Aluminium nitrate hydrate
Formule: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Smeltpunt: 73.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003419
CAS nummer: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III