Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 184 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Aluminium nitrate hydrate
Formule: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Kookpunt: 130 °C
Smeltpunt: 73.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003419
CAS nummer: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III