Aluminiumkaliumsulfaat dodecahydraat ACS
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
IN1042-2.5KG
IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA
234
EUR
APOSIN1042-2.5KG
APOSIN1042-500G
Aluminiumkaliumsulfaat dodecahydraat ACS
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate
Formule:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Smeltpunt: 92 °C Dichtheid: 1,757 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149143 CAS nummer: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 |