Ammoniumdiwaterstoffosfaat 99.995%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 271 EUR
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Ammoniumdiwaterstoffosfaat 99.995%
Ammonium dihydrogen phosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Smeltpunt: 190 °C
Dichtheid: 1.803 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003396
CAS nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547