Ammonium tetrathiomolybdate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1087-10G IN1087-50G IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA 308 EUR
APOSIN1087-10G APOSIN1087-50G APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Formule: H₁₀MoN₂S₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00136013
CAS nummer: 15060-55-6