Antimoontrichloride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
IN1108-100G
IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA
307
EUR
APOSIN1108-100G
APOSIN1108-25G
Antimoontrichloride 99,9%
Antimoontrichloride
Formule:
SbCl₃ Kookpunt: 283 °C Dichtheid: 3,14 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011212 CAS nummer: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II |