Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 921 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Formule: C₆H₁₅O₃Sb
MW: 256.94 g/mol
Kookpunt: 95 °C/11mmHg
Dichtheid: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015123
CAS nummer: 10433-06-4