Diantimoontrioxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 577 EUR
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Diantimoontrioxide 99,9%
Diantimoontrioxide
Formule: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Kookpunt: 1550 °C (sublimatie)
Smeltpunt: 656 °C
Dichtheid: 5.67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011214
CAS nummer: 1309-64-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable