Bariumcarbonaat 99.99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
APOSIN1177-25GEA 139 EUR
APOSIN1177-25G
Bariumcarbonaat 99.99+%
Bariumcarbonaat
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Smeltpunt: 1740 °C
Dichtheid: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003448
CAS nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3