Barium hydroxide octahydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 162 EUR
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Barium hydroxide octahydrate 99.99%
Barium hydroxide octahydrate
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Kookpunt: 780
Smeltpunt: 78 °C
Dichtheid: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149152
CAS nummer: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980