Barium nitrate 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 366 EUR
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Barium nitrate 99.999%
Barium nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Smeltpunt: 592 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003442
CAS nummer: 10022-31-8
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,00986