Barium thiocyanate trihydrate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1225-25G IN1225-500G
APOSIN1225-25GEA 132 EUR
APOSIN1225-25G APOSIN1225-500G
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Barium thiocyanate trihydrate
Formule: Ba(SCN)₂·3H₂O
MW: 307.55 g/mol (253.49 anhy)
Dichtheid: 2.286 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150182
CAS nummer: 68016-36-4
UN: 1564
ADR: 6.1 III