Barium titanate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 217 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Barium titanate 99,9%
Barium titanate
Formule: BaO₃Ti
Smeltpunt: 1620 °C
Dichtheid: 6,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003447
CAS nummer: 12047-27-7