Barium wolframate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 497 EUR
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formule: BaO₄W
Dichtheid: 5.04 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7787-42-0