Bismuth(III) chloride 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 687 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Bismuth(III) chloride 99.999%
Bismuth(III) chloride
Formule: BiCl₃
Kookpunt: 430 °C
Smeltpunt: 230…232 °C
Dichtheid: 4,75 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003461
CAS nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2