Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 775 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Bismuth(III) fluoride
Formule: BiF₃
MW: 265.98 g/mol
Kookpunt: 230
Smeltpunt: 727 °C
Dichtheid: 8.3 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010893
CAS nummer: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305