Bismuth(III) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN1252-100G
IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA
191
EUR
APOSIN1252-100G
APOSIN1252-500G
Bismuth(III) oxide 99,9%
Bismuth(III) oxide
Formule:
BiO₃ Kookpunt: 1890 °C Smeltpunt: 817 °C Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003462 CAS nummer: 1304-76-3 |