Bismuth(III) oxide 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 162 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismuth(III) oxide 99.999%
Bismuth(III) oxide
Formule: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Kookpunt: 1890 °C
Smeltpunt: 817 °C
Dichtheid: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003462
CAS nummer: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273