Calcium bromide, watervrij 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 110 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, watervrij 99,5%
Calcium bromide
Formule: Br₂Ca
Kookpunt: 806…812 °C
Dichtheid: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010902
CAS nummer: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6