Calciumchloride 77%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.9 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calciumchloride 77%
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: 1670 °C
Smeltpunt: 772 °C
Dichtheid: 2.15 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659