Calcium nitrate hydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 73 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Calcium nitrate hydrate
Formule: Ca(NO₃)₂·H₂O
MW: 182.1 g/mol
Kookpunt: 132 °C
Smeltpunt: 39.7 °C
Dichtheid: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 35054-52-5
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687