Calcium wolframate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 285 EUR
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Formule: CaO₄W
Smeltpunt: 1620 °C
Dichtheid: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010913
CAS nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4