Cesiumcarbonaat 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 93.5 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Cesiumcarbonaat 99%
Cesiumcarbonaat
Formule: Cs₂CO₃
Dichtheid: 4,072 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010957
CAS nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9