Cesium hydroxide 50% in aqueous solution 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 271 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% in aqueous solution 99,9%
Cesium hydroxide
Formule: CsOH
MW: 149.91 g/mol
Smeltpunt: 338.85
Dichtheid: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010964
CAS nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II