Cesium nitrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nitric acid cesium salt
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 213 EUR
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Cesium nitrate 99,9%
Cesium nitrate
Formule: CsNO₃
MW: 194.91 g/mol
Kookpunt: 737
Smeltpunt: 414 °C
Dichtheid: 3.685 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010963
CAS nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057