Chromium(III) nitrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 476 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Chromium(III) nitrate 99,9%
Chromium(III) nitrate
Formule: CrN₃O₉
MW: 238.01 g/mol
Smeltpunt: 60 °C
Dichtheid: 1.8
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02282