Copper(II) acetate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 22 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Copper(II) acetate 96%
Copper(II) acetate
Formule: CuCH₃CO₂
Smeltpunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008690
CAS nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III