Copper(I) bromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 854 EUR
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
Copper(I) bromide 99%
Copper(I) bromide
Formule: BrCu
Kookpunt: 1345 °C
Smeltpunt: 504 °C
Dichtheid: 4,71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010969
CAS nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6