Koperchloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cuprous chloride, Copper chloride
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 46.8 EUR
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Koperchloride 99%
Koperchloride
Formule: ClCu
Kookpunt: 1490 °C
Smeltpunt: 430 °C
Dichtheid: 4,14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010971
CAS nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III