Copper(I) iodide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.9 EUR
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Copper(I) iodide 98%
Copper(I) iodide
Formule: CuI
Kookpunt: 1290 °C
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010978
CAS nummer: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III