Koper(II)oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
IN1576-250G IN1576-500G
APOSIN1576-250GEA 0 EUR
APOSIN1576-250G APOSIN1576-500G
Koper(II)oxide 99,9%
Koper(II)oxide
Formule: CuO
MW: 79.55 g/mol
Kookpunt: 2000
Smeltpunt: 1362 °C
Dichtheid: 6.315 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010979
CAS nummer: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,02674