Koper(II)oxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 409 EUR
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Koper(II)oxide 99.99%
Koper(II)oxide
Formule: CuO
Smeltpunt: 1362 °C
Dichtheid: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010979
CAS nummer: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III