Dicopper selenide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1582-25G IN1582-5G
APOSIN1582-25GEA 0 EUR
APOSIN1582-25G APOSIN1582-5G
Dicopper selenide 99.99%
Dicopper selenide
Formule: Cu₂Se
Smeltpunt: 1113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049908
CAS nummer: 20405-64-5
EINECS: 243-796-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II