Copper selenide 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Copper(II) selenide
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 319 EUR
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Copper selenide 99.999%
Copper selenide
Formule: CuSe
Dichtheid: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016058
CAS nummer: 1317-41-5