Koper(II)sulfaat pentahydraat 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 93.5 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Koper(II)sulfaat pentahydraat 99%
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
Dichtheid: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable