Dysprosium 99,9%, chips
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 139 EUR
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, chips
Dysprosium
Formule: Dy
Kookpunt: 2335 °C
Smeltpunt: 1409 °C
Dichtheid: 8,54 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010982
CAS nummer: 7429-91-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II