Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 424 EUR
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dysprosium(III) bromide hydrate
Formule: Br₃Dy·H₂O
Smeltpunt: 881 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 29843-91-2