Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1639-100G IN1639-25G IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA 614 EUR
APOSIN1639-100G APOSIN1639-25G APOSIN1639-250G
Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Dysprosium trichloride hexahydrate
Formule: Cl₃Dy·6H₂O
Smeltpunt: 718 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010984
CAS nummer: 15059-52-6