Dysprosium trinitrate pentahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 503 EUR
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Dysprosium trinitrate pentahydrate 99,9%
Dysprosium trinitrate pentahydrate
Formule: DyN₃O₉·5H₂O
MW: 438.59
Smeltpunt: 88.6 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149683
CAS nummer: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III