Dysprosium(III) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN1663-100G
IN1663-250G
IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA
622
EUR
APOSIN1663-100G
APOSIN1663-250G
APOSIN1663-25G
Dysprosium(III) oxide 99,9%
Dysprosium(III) oxide
Formule:
Dy₂O₃ Smeltpunt: 2340 °C Dichtheid: 7,81 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010986 CAS nummer: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 |