Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1669-100G IN1669-25G
APOSIN1669-100GEA 417 EUR
APOSIN1669-100G APOSIN1669-25G
Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Dysprosium(III) sulphate octahydrate
Formule: Dy₂O₁₂S₃·8H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 10031-50-2