Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 386 EUR
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Erbium trichloride
Formule: Cl₃Er
MW: 273.62 g/mol
Kookpunt: 1500 °C
Smeltpunt: 774 °C
Dichtheid: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010989
CAS nummer: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0