Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 271 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Erbium trichloride hexahydrate
Formule: Cl₃Er·6H₂O
Smeltpunt: 774 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149693
CAS nummer: 10025-75-9