Europium(III) bromide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1060 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Formule: Br₃Eu
Smeltpunt: 702 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 13759-88-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable