Europium trinitrate hydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Europium (III) nitrate hydrate
IN1777-100G IN1777-10G
APOSIN1777-100GEA 1390 EUR
APOSIN1777-100G APOSIN1777-10G
Europium trinitrate hydrate 99,9%
Europium trinitrate hydrate
Formule: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149697
CAS nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III