Europium trinitrate hydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 577 EUR
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Europium trinitrate hydrate 99.99%
Europium trinitrate hydrate
Formule: EuN₃O₉·xH₂O
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149697
CAS nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III