Europium trinitrate hydrate 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Europium (III) nitrate hydrate
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 512 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Europium trinitrate hydrate
Formule: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149697
CAS nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III